主要文件
1.05713
Supelco
TLC板,氧化铝60 F₂₅₄,碱性
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
别名:
薄层色谱板,氧化铝 60 F₂₅₄,标准
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
物料
aluminum oxide matrix
glass support
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
250 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
一般描述
25个玻璃板 20 x 20 cm
氧化铝板用于分析不同pH值水平下的碱性和中性化合物。根据所讨论的pH值范围,专业人员可以在两种氧化铝板之间进行选择。在含水条件下,碱性氧化铝板对分离碱性化合物最好,而中性板对分离中性化合物比较理想。由于具有60 Å和150 Å孔径的中性和碱性铝,我们的TLC铝板可在有或没有荧光指示剂的情况下使用,因此可用于多种应用。
应用
  • Surface-enhanced resonance Raman spectroscopy as an identification tool in column liquid chromatography: 本研究利用薄层色谱板结合表面增强共振拉曼光谱法,改进液相色谱鉴定流程。该方法对于需要对制药和环境实验室中的复杂样品基质进行精确分析的化学家和材料科学家特别有用,可满足各部门主要研究人员和实验室技术人员的需求(Seifar RM et al., 2000)。
联系
替代:5713-7; 5713
分析说明
层厚度:210 - 270 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 45 µm
d 10(激光衍射,尺寸分布):3 - 5 µm
d 50(激光衍射,尺寸分布):8 - 12 µm
d 90(激光衍射,尺寸分布):18 - 25 µm
色谱检测:
生物碱试验
hRf-值
- 马铃薯碱,生物碱试验:
50 - 65
- 罂粟碱,生物碱试验:65 - 85
在板上测定的典型值:
洗脱液:二氯甲烷/甲醇(98/2 v/v)