主要文件
1.05391
Millipore
Malt Extract for Biotechnology and Microbiology
Prime, for Biotechnology and Microbiology
别名:
麦精, 麦芽提取物粉末
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106212
EC索引号:
232-310-9
NACRES:
NA.74
产品名称
麦精, suitable for microbiology
生物来源
plant
质量水平
表单
powder
包装
pkg of 500 g
储存条件
protect from light (Store dry and tightly closed)
颜色
brownish-yellow Powder
pH值(酸碱度)
4.8 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
17 g/L
堆积密度
590 kg/m3
应用
microbiology
储存温度
15-25°C
一般描述
麦芽提取物是麦芽的水溶性部分。它含有高含量的还原糖和较少的含氮成分。碳水化合物主要包括二糖麦芽糖和己糖的部分,如葡萄糖和果糖、二糖蔗糖和其他碳水化合物。含氮成分包括多肽、氨基酸、嘌呤和维生素。麦芽提取物有利于曲霉和青霉等霉菌的产孢。
应用
麦芽提取物被用作真菌学培养基中的营养基质,用于酵母和霉菌的繁殖以及维生素测定中的测试菌株。
分析说明
外观(颜色):棕黄色
外观(性状):细粉末
鉴别:通过测试
pH 值(2 %;水):4.5-6.0
硫酸灰分(800 °C): ≤ 3.0 %
干燥失重(105°C): ≤ 6.0%
微生物学适用性:通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3