主要文件
1.05194
Millipore
2-氧代戊二酸
for biochemistry
别名:
2-氧代戊二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
146.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
206-330-3
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
solid
pH值(酸碱度)
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
112-116 °C
堆积密度
800 kg/m3
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[O-]C(=O)CCC(=O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
一般描述
用于生物化学
应用
生物化学中的2-氧代戊二酸。CAS 328-50-7,pH 1.5(50 g/l,H₂O,20 °C)。
分析说明
分析99.0 - 101.0 %鉴别符合检验熔程112 - 115 °C砷(As)≤ 1 ppm铁(Fe)≤ 30 ppm
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3