产品线
EMSURE®
方案
≥99.5% (cerimetric)
表单
solid
自燃温度
>100 °C
效能
30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.1% Substances insoluble in sulfuric acid
pH值(酸碱度)
7-9 ( in H2O)
沸点
3000 °C/1013 hPa
mp
1535 °C
密度
7.87 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
3000‑4000 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.002%
痕量阳离子
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.002%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
含量测定(铈量滴定法): ≥ 99.5 %
不溶于硫酸的物质: ≤ 0.1 %
氯化物(Cl): ≤ 0.002 %
硫化物(S): ≤ 0.002 %
As(砷): ≤ 0.0002 %
Pb(铅): ≤ 0.002 %
Cu(铜): ≤ 0.002 %
Mn(锰): ≤ 0.002 %
Zn(锌): ≤ 0.002 %
不溶于硫酸的物质: ≤ 0.1 %
氯化物(Cl): ≤ 0.002 %
硫化物(S): ≤ 0.002 %
As(砷): ≤ 0.0002 %
Pb(铅): ≤ 0.002 %
Cu(铜): ≤ 0.002 %
Mn(锰): ≤ 0.002 %
Zn(锌): ≤ 0.002 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
闪点(°F)
69.8 °F
闪点(°C)
21 °C