主要文件
1.02711
Supelco
一水合乙酸铜(II)
greener alternative
for analysis EMSURE® ACS
别名:
一水合乙酸铜(II), 醋酸铜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COO)2Cu · H2O
CAS号:
分子量:
181.63 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
205-553-3
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
99.0-102.0% (iodometric)
表单
solid
效能
501 mg/kg LD50, oral (Rat)
环保替代产品特性
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
杂质
≤0.01% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
115 °C
溶解性
72 g/L
密度
1.88 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1100 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
N: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.002%
Pb: ≤0.004%
Zn: ≤0.002%
环保替代产品分类
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cu+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
一般描述
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的 12 项原则”的一项或多项原则要求。该产品具有增强催化作用。点击此处以获取更多信息。
应用
  • Click-chemistry mediated synthesis of OTBN-1,2,3-Triazole derivatives exhibiting STK33 inhibition with diverse anti-cancer activities.:本文使用乙酸铜一水合物通过点击化学法合成OTBN-1,2,3-三唑衍生物,它们可抑制丝氨酸/苏氨酸激酶33(STK33)活性,有助于开发新的抗癌药物(Vala DP et al., 2024)。
  • Synthesis and antifungal activity of slow-release pyridinylcarbonyl chitooligosaccharide copper complexes.:本文使用乙酸铜一水合物与吡啶羰基壳寡糖形成铜络合物,这种缓释抗真菌剂可抗多种病原真菌(Liu W et al., 2022)。
  • Bis-triazolylchalcogenium-Functionalized Benzothiadiazole Derivatives as Light-up Sensors for DNA and BSA.:本文使用乙酸铜一水合物合成双-三唑基硫族化物(bis-triazolylchalcogenium)-官能化苯并噻二唑衍生物,用作荧光传感器检测DNA和牛血清白蛋白(BSA)(Krüger R et al., 2021)。
  • LED-driven photocatalysis of toluene, trichloroethylene and formaldehyde by cuprous oxide modified titanate nanotube arrays.:本文使用乙酸铜一水合物合成氧化亚铜改性钛酸盐纳米管,增强LED光照下各种有机污染物的光催化降解(Chen CH et al., 2022)。
分析说明
含量测定(碱量滴定)99.0 - 102.0 %
不溶物: ≤ 0.01 %
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
总氮(N): ≤ 0.01 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.002 %
K(钾): ≤ 0.01 %
Na(钠): ≤ 0.01 %
Ni(镍): ≤ 0.002 %
Pb(铅): ≤ 0.004 %
Zn(锌): ≤ 0.002%
对应 ACS
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1