Key Documents
1.02374
SAFC
碳酸氢钠
special grade, Ph. Eur., BP, JP, USP
制药生产
别名:
碳酸氢钠, 小苏打
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaHCO3
CAS号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
205-633-8
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
形狀
solid
pH值
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
溶解度
96 g/L
密度
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借在应用和监管方面的专业知识,我们可为您的开发、放大和生产的每一步骤提供支持。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
碳酸氢钠在食品和药品中都是常用成分。在制药应用中,碳酸氢钠通常用作pH调节剂,或作为泡腾片或颗粒等口服制剂的二氧化碳来源。
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1