主要文件
1.02331
Millipore
微晶纤维素
for column chromatography
别名:
Cellulose microcrystalline
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H10O5)n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115711
EC索引号:
232-674-9
物料
cellulose matrix
plastic support
质量水平
表单
microcrystalline
自燃温度
232 °C
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 500 g
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
粒径
<20 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
pH值(酸碱度)
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
转变温度
flash point 260 °C
密度
1.5 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
70‑400 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
分析说明
Sieve analysis (<20 µm): ≤20%
Sieve analysis (>160 µm): ≤2%
Sieve analysis (20-160 µm): ≥80%
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1