主要文件
1.01841
Supelco
Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide)
GR for analysis (reagent for copper)
别名:
Oxalic acid bis (cyclohexylidene hydrazide), Biscyclohexanone oxalyldihydrazone, Cuprizone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22N4O2
CAS号:
分子量:
278.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352127
EC索引号:
206-729-2
质量水平
表单
solid
mp
208-212 °C
堆积密度
150 kg/m3
储存温度
15-25°C
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI key
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Suitability for copper determination: conforms
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3