产品名称
pH测试预装试剂, photometric, pH range 6.4-8.8, Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 280 tests
分析物功能类别
pH
技术
photometry: suitable
pH值范围
6.4-8.8
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Indicator)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法6.4 - 8.8 Spectroquant®
这种Spectroquant®pH细胞测试可以准确定量水样品中的pH值(范围6.4至8.8)。
应用的方法:对氯不敏感的酚红指示剂溶液会根据pH值从黄色变为红紫色。使用光度法测定其所得颜色。
该Spectroquant® Cell反应池测试包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有Spectroquant®细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
这种Spectroquant®pH细胞测试可以准确定量水样品中的pH值(范围6.4至8.8)。
应用的方法:对氯不敏感的酚红指示剂溶液会根据pH值从黄色变为红紫色。使用光度法测定其所得颜色。
该Spectroquant® Cell反应池测试包含预装试剂的16 mm圆形反应池(比色皿),以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
所有Spectroquant®细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。