主要文件
1.01632
Supelco
Monochloramine Test, photometric
photometric, 0.050-10.00 mg/L (Cl2), 0.036-7.26 mg/L (NH2Cl), 0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
单氯胺测试, photometric, 0.050-10.00 mg/L (Cl2), 0.036-7.26 mg/L (NH2Cl), 0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 150 tests
特定分析物
monochloramine
測量範圍
0.010-1.98 mg/L (NH2Cl-N)
0.036-7.26 mg/L (NH2Cl)
0.050-10.00 mg/L (Cl2)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Indophenol blue)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,0.050 - 10.00 mg/l Cl₂ 0.036 - 7.26 mg/l NH₂Cl 0.010 - 1.98 mg/l NH₂Cl-N Spectroquant®
Spectroquant® Monachloramine Reagent Test一氯胺测试盒(试剂版)可准确检测水样和消毒液中的一氯胺含量。
方法原理:在催化剂存在下,一氯胺(NH2Cl)与百里酚反应形成蓝色靛酚衍生物,用光度法测定。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的预装版(Cell)和试剂版(Reagent)测试盒都配备了独特的实时ID(二维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3