主要文件
1.01008
Millipore
ß-丙氨酸
for biochemistry
别名:
ß-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7NO2
CAS号:
分子量:
89.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
EC索引号:
203-536-5
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
solid
pH值(酸碱度)
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
200 °C (decomposition)
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
770 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NCCC(=O)O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 非蛋白氨基酸减轻氧化应激,增强菜豆对菌核病的抗性: 本研究证明了β-丙氨酸在植物科学领域中的用途,探讨了其通过调节氧化应激反应来增强植物对于病原体抗性的作用。这些发现有助于我们发展更具弹性的农业实践Nehela Y et al., 2024).
分析说明
含量(高氯酸滴定): ≥ 99
一致性(红外光谱):通过测试
重金属(以铅计): ≤ 0.001%
TLC测试:通过测试
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1