蒸汽压
0.5 hPa ( 20 °C)
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
410 °C
效能
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4-27 % (v/v)
杂质
≤0.1% Diethanolamine (GC)
≤0.1% Triethanolamine (GC)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤100 ppb Ba (Barium)
≤20 ppb B (Boron)
≤20 ppb Co (Cobalt)
≤20 ppb Cr (Chromium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤50 ppb Cd (Cadmium)
≤500 ppb Al (Aluminium)
≤500 ppb Ca (Calcium)
pH值(酸碱度)
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
运动粘度
20 cSt(23 °C)
沸点
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
转变温度
flash point 92.5 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
痕量阳离子
Fe: ≤100 ppb
Mg: ≤100 ppb
Mn: ≤20 ppb
Ni: ≤20 ppb
Pb: ≤100 ppb
Sn: ≤100 ppb
Zn: ≤100 ppb
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
一般描述
联系
其他说明
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup