主要文件
1.00607
Supelco
Ozone Test, photometric
photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
臭氧检测, photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 1200 tests (depending on package size)
sufficient for 200 tests
特殊分析物
ozone
测量范围
0.010-4.00 mg/L (O3)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (DPD)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法 DPD 0.010 - 4.00 mg/l O₃ Spectroquant®该Spectroquant®臭氧测试可以准确定量各种水中的铁离子。臭氧是一种有效的氧化剂和强效杀菌剂,可用于饮用水消毒等。在弱酸性溶液中,臭氧与二丙基对苯二胺(DPD)反应形成红紫染料,该染料通过光度法测定。该方法与DIN 38408-5相似。
我们所有的预装测试盒和试剂试纸盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。 该Spectroquant®试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
靶器官
Thyroid
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
商品
了解消毒控制以及如何在众多选择中挑选合适的消毒剂,不同的选择基于光度法和反射法的方法和仪器。
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。