主要文件
1.00485
Sigma-Aldrich
Masson-Goldner染色试剂盒
for the visualization of connective tissue with trichromic staining
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116124
NACRES:
NA.41
质量水平
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the visualization of connective tissue with trichromic staining)
应用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
15-25°C
一般描述
Masson-Goldner染色试剂盒,用于三色染色显示结缔组织,可用于人类医学细胞诊断,以及人类来源样本材料的组织学研究。通过使用三种不同的染色溶液组合,可以选择性地观察肌纤维、胶原纤维、纤维蛋白和细胞。
这种方法最初主要用于区分胶原纤维和肌纤维。所用染色剂具有不同的分子大小,可以使各个组织以不同的方式染色。
可以使用福尔马林固定材料进行Masson-Goldner染色技术。在使用Weigert铁苏木精染色细胞核后,诸如肌肉、细胞质、红细胞等组分会使用偶氮酚和橙色G溶液染色。然后使用浅绿SF溶液对结缔组织进行对比染色。
该包装足以进行400至500次应用。 该产品已注册为IVD和CE产品,可用于诊断和实验室认证。 有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析说明
显微镜检查的适用性(组织切片):通过测试
细胞核:深棕色至黑色
细胞质:砖红色
肌肉组织(肌肉):亮红色
结缔组织:绿色
酸性粘液物质:绿色
红细胞:亮橙色
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2