等级
for analytical purposes
质量水平
方案
≥99.0% (precipitation titration)
表单
solid
效能
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
795 °C
溶解性
0.49 g/L
密度
4.70 g/cm3 at 26 °C
堆积密度
1200 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
痕量阳离子
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.01%
储存温度
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
InChI key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
一般描述
extra pure
分析说明
Assay (precipitative titration)≥ 99.0 %Chloride (Cl)≤ 0.005 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.002 %Sulfate (SO₄)≤ 0.01 %Fe (Iron)≤ 0.002 %NH₄ (Ammonium)≤ 0.01 %
警示用语:
Warning
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1