07-478
抗SNF2β / BRG1抗体
serum, Upstate®
别名:
Probable global transcription activator SNF2L4, ATP-dependent helicase SMARCA4, SNF2-beta, BRG-1, Mitotic growth and transcription activator, Brahma protein homolog 1, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A m
登录查看公司和协议定价
所有图片(5)
About This Item
推荐产品
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, mouse, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SMARCA4(6597)
一般說明
SNF2 蛋白家族是 ATP 依赖的染色质重塑酶。 编码该蛋白质的基因也称为 SMARCA4。
SWI-SNF 复合体通过核小体结构的重塑以 ATP 依赖的方式参与转录的激活。Brm(也称为 SNF2α)和 Brg-1(也称为 SNF2β)是哺乳动物 SWI-SNF 复合体的 ATPase 亚基。Brm、Brg-1、Ini1(整合酶相互作用子 1,也称为 SNF5),BAF155(也称为 SRG3)和 BAF170 被认为构成 SWI-SNF 复合体的功能核心。将 Ini1、BAF155 和 BAF170 添加到 Brg-1 中似乎会增加重塑活性。人们认为其他复杂的亚基起到调节作用。hSNF2L 和 hSNF2H 似乎都是果蝇 ISWI 的同源物,果蝇 ISWI 是与 Srm/SNF 以外的染色质重塑复合物(包括 NURF(核小体重塑因子))中存在的 Brm 相关的 ATPase。
特異性
该抗体识别 SNF2B 的近 N 端
免疫原
具有 GST 标签的重组蛋白,与人 SNF2β 的近 N 端相对应。
應用
使用在 IP、WB 中验证过的抗 SNF2β/BRG1 抗体(兔多克隆抗体)检测 SNF2β/BRG1,也称为可能的全局转录激活剂 SNF2L4、ATP 依赖性解旋酶 SMARCA4、SNF2-beta、BRG-1。
免疫细胞化学分析:来自代表性批次的 1:250 稀释液在 HeLa 细胞中检测到 BRG1。
研究子类别
细胞周期,DNA 复制 & 修复
转录因子
细胞周期,DNA 复制 & 修复
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过 HELA NE 细胞裂解液中的蛋白质印迹进行了评估。
蛋白质印迹分析:在 10 µg HELA NE 细胞裂解液中,该抗体的 1:4,000 稀释液检测到 SNF2B/BRG1。
蛋白质印迹分析:在 10 µg HELA NE 细胞裂解液中,该抗体的 1:4,000 稀释液检测到 SNF2B/BRG1。
標靶描述
200kda
外觀
在含 0.05% 叠氮化钠和 30% 甘油的缓冲液中的兔多克隆抗体。
未纯化
儲存和穩定性
自发货之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 2 年。等分试样,避免反复冻融。为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的提取物。
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的提取物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
BMC developmental biology, 16(1), 27-27 (2016-08-04)
The Hedgehog (HH) signalling pathway regulates cardiomyogenesis in vivo and in differentiating P19 embryonal carcinoma (EC) cells, a mouse embryonic stem (mES) cell model. To further assess the transcriptional role of HH signalling during cardiomyogenesis in stem cells, we studied
Combinatorial probabilistic chromatin interactions produce transcriptional heterogeneity.
Journal of Cell Science null
Nature genetics, 46(5), 424-426 (2014-03-25)
Small cell carcinoma of the ovary, hypercalcemic type (SCCOHT) is a rare, highly aggressive form of ovarian cancer primarily diagnosed in young women. We identified inactivating biallelic SMARCA4 mutations in 100% of the 12 SCCOHT tumors examined. Protein studies confirmed
Germline and somatic SMARCA4 mutations characterize small cell carcinoma of the ovary, hypercalcemic type.
Nature Genetics, 46, 438-443 (2014)
BRG1 increases transcription of proinflammatory genes in renal ischemia.
Journal of the American Society of Nephrology null