分子量
(~17 kDa observed; 15.51 kDa calculated.. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
种属反应性(根据同源性预测)
vertebrates (based on 100% sequence homology.)
制造商/商品名称
Upstate®
技术
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
trimethylation (Lys4)
基因信息
human ... H3C1(8350)
一般描述
抗三甲基组蛋白H3 (Lys4)(货号 07-473 是一种兔多克隆抗体,可检测赖氨酸4上的三甲基化组蛋白 H3,并通过ChIP、斑点印迹、免疫细胞化学和蛋白质印迹应用测试。
Purified rabbit polyclonal antibody in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide
特异性
该兔多克隆抗体可特异性检测赖氨酸4上的三甲基化组蛋白 H3 (H3Kme3)。
免疫原
KLH标记线性肽,对应于赖氨酸4三甲基化的人组蛋白H3的N-末端区域的10个氨基酸。
表位:三甲基化(Lys4)
应用
芯片分析
一个独立的实验室表明,该抗体在染色质免疫沉淀(ChIP)中起作用。
点印迹分析:一个代表性批次以 1:10,000 的稀释度在 Absurance Histone H3 抗体特异性阵列(货号 16-667)和 Absurance Histone H2A、H2B、H4 抗体特异性阵列(货号 16-665 号)中检测到三甲基组蛋白 H3(Lys 4)。
ChIP-seq 分析:
使用 Magna ChIP HiSens 试剂盒(货号 17-10460),1 µL 抗三甲基组蛋白 H3(Lys4)抗体(货号 07-473),20 µL 蛋白 A/G 珠和 1e6 交联 HeLa 进行染色质免疫沉淀细胞染色质,然后使用磁珠纯化 DNA。使用标准规程从 Input 和 ChIP DNA 样品制备文库,带 Illumina 条形码适配器,并在 Illumina HiSeq 仪器上进行分析。在去除 TagDust(http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource)标签后,使用 Bowtie(http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml)映射了 FastQ 文件中的超过 1800 万次读取。使用 MACS(http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/)识别峰,并从 BigWig 和 BED 文件在 UCSC Genome Browser(http://genome.ucsc.edu)中以自定义轨道的形式显示峰和读数。在 07-473 数据集中识别出的最高 25% 峰与 HeLa S3 的 ENCODE H3K4me3 BROAD 组蛋白轨迹中识别出的峰有 99% 重叠。
一个独立的实验室表明,该抗体在染色质免疫沉淀(ChIP)中起作用。
点印迹分析:一个代表性批次以 1:10,000 的稀释度在 Absurance Histone H3 抗体特异性阵列(货号 16-667)和 Absurance Histone H2A、H2B、H4 抗体特异性阵列(货号 16-665 号)中检测到三甲基组蛋白 H3(Lys 4)。
ChIP-seq 分析:
使用 Magna ChIP HiSens 试剂盒(货号 17-10460),1 µL 抗三甲基组蛋白 H3(Lys4)抗体(货号 07-473),20 µL 蛋白 A/G 珠和 1e6 交联 HeLa 进行染色质免疫沉淀细胞染色质,然后使用磁珠纯化 DNA。使用标准规程从 Input 和 ChIP DNA 样品制备文库,带 Illumina 条形码适配器,并在 Illumina HiSeq 仪器上进行分析。在去除 TagDust(http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource)标签后,使用 Bowtie(http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml)映射了 FastQ 文件中的超过 1800 万次读取。使用 MACS(http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/)识别峰,并从 BigWig 和 BED 文件在 UCSC Genome Browser(http://genome.ucsc.edu)中以自定义轨道的形式显示峰和读数。在 07-473 数据集中识别出的最高 25% 峰与 HeLa S3 的 ENCODE H3K4me3 BROAD 组蛋白轨迹中识别出的峰有 99% 重叠。
抗三甲基组蛋白H3 (Lys4)(货号 07-473 是一种兔多克隆抗体,可检测赖氨酸4上的三甲基化组蛋白 H3,并通过ChIP、斑点印迹、免疫细胞化学和蛋白质印迹应用测试。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
质量
通过蛋白质印迹法对 HeLa 酸提取的核制剂(阳性)和重组组蛋白 H3(阴性)进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体以 1:5,000:– 1:10,000 的稀释度在 HeLa 核酸提取物中检测到三甲基化组蛋白 H3(Lys4)。
蛋白质印迹分析:
该抗体以 1:5,000:– 1:10,000 的稀释度在 HeLa 核酸提取物中检测到三甲基化组蛋白 H3(Lys4)。
目标描述
组蛋白H3.1t(UniProt:Q16695;也称为H3/t、H3t、H3/g)在人体中由HIST3H3(又称H3FT)基因(基因 ID:8290)编码。组蛋白是一种高度保守的碱性核蛋白,负责真核生物中染色质的核小体结构。它们在转录调节、DNA修复、DNA复制和染色体稳定性中起着核心作用。四个核心组蛋白(H2A、H2B、H3和H4)中每种两个分子可形成一个八聚体,DNA被包裹在称为核小体的重复单元中,这限制了DNA对需要DNA作为模板的细胞机制的可及性。组蛋白 H3 具有一个主球状结构域和一个长N末端尾部——该尾部从球状核小体核心伸出,可经历几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞进程。组蛋白的N末端尾部会发生翻译后修饰(包括磷酸化、乙酰化和甲基化),负责招募下游调节因子、影响染色质结构,并成为转录的关键决定因素。通过组蛋白乙酰转移酶,可组蛋白H3尾部的几个赖氨酸残基进行乙酰化。乙酰化通常与转录活性和赖氨酸甲基化程度相关,且根据修饰的残基,可以激活或抑制精氨酸残基的甲基化。组蛋白H3的三甲基化是研究最最广泛的表观遗传标记之一。据报道,H3K4me3 修饰始终在转录起始位点发生,H3K4me3 结构域与在胚胎植入前发育以及从内部细胞团衍生出胚胎干细胞和从滋养外胚层衍生出滋养层干细胞的过程中较高的转录活性和细胞标识有关。 (参考文献:Sharifi-Zarchi, A., et al. (2017).BMS Genomics.18; Article 964; Liu, X., et al. (2016).Nature.537(7621); 558-562).
联系
替代品:04-791
外形
亲和纯化
在含 0.1M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的亲和纯化的兔多克隆抗体。
储存及稳定性
自发运之日起,在 2-8ºC 条件下可稳定保存1年
分析说明
对照
HeLa 核提取物
HeLa 核提取物
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
HISTONE MONOUBIQUITINATION1 interacts with a subunit of the mediator complex and regulates defense against necrotrophic fungal pathogens in Arabidopsis.
Dhawan, R; Luo, H; Foerster, AM; Abuqamar, S; Du, HN; Briggs, SD; Mittelsten Scheid, O; Mengiste, T
Plant Cell null
Whole-genome analysis of histone H3 lysine 4 and lysine 27 methylation in human embryonic stem cells.
Pan, G; Tian, S; Nie, J; Yang, C; Ruotti, V; Wei, H; Jonsdottir, GA; Stewart, R; Thomson, JA
Cell Stem Cell null
Attenuation of brassinosteroid signaling enhances FLC expression and delays flowering.
Domagalska, MA; Schomburg, FM; Amasino, RM; Vierstra, RD; Nagy, F; Davis, SJ
Development null
Immunoassay for human serum hepcidin.
Tomas Ganz, Gordana Olbina, Domenico Girelli, Elizabeta Nemeth, Mark Westerman
Blood null
Maintenance of long-range DNA interactions after inhibition of ongoing RNA polymerase II transcription.
Palstra, RJ; Simonis, M; Klous, P; Brasset, E; Eijkelkamp, B; de Laat, W
Testing null