主要文件
07-441-AF488
Sigma-Aldrich
抗二甲基组蛋白H3(Lys9)抗体,Alexa Fluor 488 偶联物
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
别名:
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g, dimethyl-Histone H3 (Lys9), AlexaFluor 488 Conjugate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
ALEXA FLUOR 488
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse, human
种属反应性(根据同源性预测)
rat (based on 100% sequence homology), yeast (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
技术
immunocytochemistry: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
dimethylation (Lys9)
基因信息
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
一般描述
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。组蛋白H3变体(H3.1,H3.2和H3.3)与细胞状态的表观遗传记忆有关。H3的全基因组模式取决于氨基酸序列,并随着发育调控基因座的细胞分化而变化。
特异性
赖氨酸9二甲基化的组蛋白H3。
免疫原
KLH缀合合成的2X支肽,包含序列..RKme2STG..,其中Kme2对应于人组蛋白H3残基9处的二甲基赖氨酸。
表位:H3K9me2
应用
免疫细胞化学分析:代表性批次的1:100稀释液可在HepG2细胞中检测到二甲基化组蛋白H3(Lys9)。
非偶联抗体(目录号07-441)也适用于蛋白质印迹法、斑点印迹法、免疫细胞化学和肽抑制试验(肽阻断)。
抗二甲基化组蛋白H3(Lys9)抗体,AlexaFluor 488偶联物是针对二甲基化组蛋白H3(Lys9)抗体的抗体,用于免疫细胞化学。
研究子类别
核受体
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
通过免疫细胞化学在HeLa细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体的1:100稀释液在HeLa细胞中检测到二甲基化组蛋白H3(Lys9)。
目标描述
可观察到约17 kDa的条带
外形
纯化的兔抗体偶联物溶于含15 mg/ml BSA和0.1 %叠氮化钠的PBS中。
蛋白A纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律信息
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2