主要文件
07-375
Sigma-Aldrich
抗泛素抗体
Upstate®, from rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
分子量
(~8 kDa observed. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
种属反应性
bovine, human
种属反应性(根据同源性预测)
vertebrates, (Predicted to react with Vertebrates.)
制造商/商品名称
Upstate®
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... UBAP2(55833)
一般描述
抗泛素抗体(货号07-375)是一种兔多克隆抗体,可检测泛素和泛素化蛋白,经过测试可用于蛋白质印迹法。
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 M NaCl、0.05%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
特异性
该兔多克隆抗体可特异性检测泛素。
免疫原
全长泛素由牛红细胞分离而来。
应用
抗泛素抗体(货号07-375)是一种兔多克隆抗体,可检测泛素和泛素化蛋白,经过测试可用于蛋白质印迹法。
研究子类别
泛素 & 泛素代谢
研究类别
信号传导
质量
通过牛红细胞以及HeLa细胞酸提取物的泛素化蛋白的免疫印迹进行常规评估
目标描述
泛素(Ub)最初生产形式为229个氨基酸的聚泛素B(UniProt: P0CG47)前体蛋白,由UBB基因(基因ID: 7314)编码,或685个氨基酸的聚泛素C前体蛋白(UniProt: P0CG48)前体蛋白,由UBB基因(基因ID:7316)编码。Ub要么与另一种蛋白质共价连接,要么游离(未锚定)。当共价结合时,它通过异肽键与目标蛋白偶联,既可以是单体(单泛素),也可以是通过泛素的不同赖氨酸残基连接的聚合物(聚泛素链),也可以是通过泛素的引发剂蛋氨酸(Met)连接的线性聚合物(线性)聚泛素链)。泛素通过其羧基末端(Gly76) 与靶蛋白中的赖氨酸残基共价连接。在给定的靶点中Lys残基可以连接到一个单个Ub分子(单泛素化)或连接到Ub分子链(多泛素化)。在polyUb链中,Ub分子可以通过七个赖氨酸残基之一(K6、K11、K27、K29、K33、K48和K63)连接。当连接到靶蛋白上时,多聚泛素链具有不同的功能,具体取决于所连接的泛素的赖氨酸残基。例如,赖氨酸 6连接的聚泛素可能参与 DNA 修复; 赖氨酸 11 连接的参与内质网相关降解(ERAD)和细胞周期调节,赖氨酸 29连接的参与溶酶体降解。赖氨酸 48 连接的链标记蛋白质进行蛋白酶体降解,而赖氨酸 63 连接的链参与内吞作用、DNA 损伤反应以及导致转录因子NF- B激活的信号传导。在泛素激酶作用下泛素的丝氨酸57处经历磷酸化,这种磷酸化是泛素功能的重要修饰手段,特别是在蛋白毒性应激时。这种磷酸化也可能是内涵体上多囊泡体分选(multi-vesicular body sorting)中确定泛素是回收还是降解的决定因子。(参考文献:Hepowit, NL., et al (2020). eLife 9; e58155; Lee, S., et al. (2017) eLife.6; e29176)。
联系
替代品:04-454
外形
形式:纯化
纯化蛋白A
蛋白A纯化免疫球蛋白,溶于PBS(pH 7.4)、0.1%叠氮化钠和30%甘油
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始小瓶进行离心。
分析说明
对照
全部组织
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Alanine scan of core positions in ubiquitin reveals links between dynamics, stability, and function.
Lee, SY; Pullen, L; Virgil, DJ; Casta?eda, CA; Abeykoon, D; Bolon, DN; Fushman, D
Journal of Molecular Biology null
Pablo Alcón et al.
Nature structural & molecular biology, 27(3), 240-248 (2020-02-19)
Vertebrate DNA crosslink repair excises toxic replication-blocking DNA crosslinks. Numerous factors involved in crosslink repair have been identified, and mutations in their corresponding genes cause Fanconi anemia (FA). A key step in crosslink repair is monoubiquitination of the FANCD2-FANCI heterodimer
Marcell Louis et al.
PloS one, 10(11), e0143227-e0143227 (2015-11-21)
Understanding function and specificity of de-ubiquitylating enzymes (DUBs) is a major goal of current research, since DUBs are key regulators of ubiquitylation events and have been shown to be mutated in human diseases. Most DUBs are cysteine proteases, relying on
The role of ubiquitin-proteasome pathway in oncogenic signaling.
Fuchs, Serge Y
Cancer Biology & Therapy, 1, 337-341 (2002)
Molecular discrimination of structurally equivalent Lys 63-linked and linear polyubiquitin chains.
David Komander,Francisca Reyes-Turcu,Julien D F Licchesi,Peter Odenwaelder et al.
EMBO Reports null