主要文件
07-1347
Sigma-Aldrich
磷酸化STAT3(Tyr68)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Signal transducer and activator of transcription 3, Acute-phase response factor
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
pig, human
种属反应性(根据同源性预测)
bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
技术
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pTyr68)
基因信息
human ... STAT3(6774)
一般描述
该蛋白是STAT蛋白(信号转导和转录激活因子)家族的成员。这些蛋白质是潜在的胞质转录因子,具有信号转导和转录激活的双重功能。对于不同配体,STAT通过酪氨酸磷酸化激活,之后转移至细胞核中。N末端区在STAT 蛋白之中高度同源,并且包围了完全保守的精氨酸残基。Stat3蛋白在大多数细胞类型中表达,可被多种细胞因子和生长因子激活,包括:IFN-a、IL-10、IL-6、IL-11、onM、LIF、CNTF、G-CSF、IL-12、IL-2、GH、EGF、PDGF和CSF-1。Stat3不被IFN-β激活。活化的Stat3转移到细胞核,以同二聚体或与Stat1的异二聚体形式与DNA结合。与Stat3相关的转录因子包括cJun和环AMP反应增强子结合蛋白(CREB)。Stat3与APRE(急性期反应元件)和SIE(c-sis诱导元件)相互作用。
特异性
该抗体可识别在Tyr68处磷酸化的STAT3。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于在Tyr68处磷酸化的人STAT3。
表位:磷酸化Tyr68
应用
可使用这种磷酸化STAT3(Tyr68)抗体检测磷酸化STAT3(Tyr68),该抗体经验证可用于WB。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
信号传导
质量
通过蛋白质印迹法对经PMA处理和未经处理的MOLT4细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:5 µg/mL的该抗体在10 µg经PMA处理和未经处理的MOLT4细胞裂解液中检测到STAT3。
目标描述
观测分子量〜75 kDa
外形
抗原亲和力
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
经PMA处理和未经处理的MOLT4细胞裂解液
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1