06-600
抗-NR2B抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, glutamate receptor subunit epsilon-2, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B
About This Item
推荐产品
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse, rat (based on 100% sequence homology)
种属反应性(根据同源性预测)
monkey (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
制造商/商品名称
Upstate®
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
bovine ... Grin2B(537804)
chimpanzee ... Grin2B(473373)
dog ... Grin2B(494009)
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2B(14812)
rat ... Grin2B(24410)
rhesus monkey ... Grin2B(698571)
一般描述
特异性
免疫原
应用
神经递质&受体
神经退行性疾病
神经科学
质量
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL该批次抗体可在大鼠脑微粒体制剂(目录号12-144)中检测到NR2B(~180 kDa)。
目标描述
外形
储存及稳定性
等分试样,避免冻融。为了最大程度地回收产品,需在融化后和取下盖子之前将原始样品管进行离心。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析说明
小鼠脑组织
法律信息
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1