Merck
所有图片(4)
主要文件
05-516
Sigma-Aldrich
Anti-KRAS Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, RAS10
别名:
GTP- and GDP-binding peptide B, GTPase Hras, Ha-Ras1 proto-oncoprotein, Ras family small GTP binding protein H-Ras, Transforming protein p2, c-has/bas p21 protein, c-ras-Ki-2 activated oncogene, p19 H-RasIDX protein, transformation gene: oncogene HAMSV,
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-Ras抗体,克隆RAS10, clone RAS10, Upstate®, from mouse
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
RAS10, monoclonal
种属反应性
rat, human, mouse
制造商/商品名称
Upstate®
技术
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2aκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
一般描述
肿瘤癌蛋白HRas,KRas和NRas被评为Ras质子基因。Ras基因内的点突变经常在人类恶性肿瘤和动物实验诱导的肿瘤中检测到。
特异性
其他物种未知。
免疫原
纯化的重组Ras。克隆RAS10。
应用
使用该抗Ras抗体(克隆Ras10),经过验证可用于ELISA、FC、IC、IH、IP & WB,检测到Ras。
免疫沉淀:
据报道,1-4 μg该抗体可免疫沉淀Ras。
免疫细胞化学:
据报道,2.5 μg/mL的该抗体在SW480和Y1细胞中显示出对Ras的阳性免疫染色。
免疫组织化学:
据报道,该抗体可检测冷冻和石蜡包埋的乳腺癌切片中的Ras。
质量
通过蛋白质印迹分析对来自人A431癌细胞、人HFF、Jurkat、Raji、小鼠3T3、CTLL、大鼠L-6或PC-12细胞裂解液的RIPA裂解液进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.05 - 0.5 μg/mL的该抗体在人A431癌细胞的RIPA裂解液中检测到Ras。先前批次在人HFF、Jurkat、Raji、小鼠3T3、CTLL、大鼠L-6和PC-12细胞裂解液中检测到Ras。
目标描述
21 kDa
联系
替代:CBL751
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2ak,溶于含有PBS(pH 7.4,0.05%叠氮化钠和30%甘油)的缓冲液中。在-20°C为液体形式。
分析说明
对照
阳性抗原对照:货号12-301,未刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
GTP hydrolysis mechanism of Ras-like GTPases.
Li, Guangpu and Zhang, Xuejun C
Journal of Molecular Biology, 340, 921-932 (2004)
Oncogenic Ras and its role in tumor cell invasion and metastasis.
Campbell, Paul M and Der, Channing J
Seminars in cancer biology, 14, 105-114 (2004)
Ras plasma membrane signalling platforms.
Hancock, John F and Parton, Robert G
The Biochemical Journal, 389, 1-11 (2005)
Oncogenic Ras in tumour progression and metastasis.
Giehl, Klaudia
Biological Chemistry, 386, 193-205 (2005)
Requirement of Cdk4 for v-Ha-ras-Induced Breast Tumorigenesis and Activation of the v-ras-Induced Senescence Program by the R24C Mutation.
Reddy, HK; Gra?a, X; Dhanasekaran, DN; Litvin, J; Reddy, EP
Genes & Cancer null