文件
05-23-4910
Sigma-Aldrich
合成肽2
Phosphate acceptor peptide that serves as a substrate for CaM kinase II and protein kinase C.
别名:
合成肽2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C68H122N20O18
分子量:
1507.82
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
溶解度
5% acetic acid: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C68H122N20O18/c1-35(2)29-46(83-57(95)42-21-16-26-73-42)60(98)77-40(10)56(94)81-44(22-17-27-74-68(71)72)59(97)87-54(41(11)90)65(103)84-47(30-36(3)4)61(99)85-49(34-89)62(100)86-53(38(7)8)64(102)78-39(9)55(93)75-32-52(92)80-48(31-37(5)6)66(104)88-28-18-23-50(88)63(101)76-33-51(91)79-43(19-12-14-24-69)58(96)82-45(67(105)106)20-13-15-25-70/h35-50,53-54,73,89-90H,12-34,69-70H2,1-11H3,(H,75,93)(H,76,101)(H,77,98)(H,78,102)(H,79,91)(H,80,92)(H,81,94)(H,82,96)(H,83,95)(H,84,103)(H,85,99)(H,86,100)(H,87,97)(H,105,106)(H4,71,72,74)/t39-,40-,41+,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,53-,54-/m0/s1
InChI 密鑰
NKBRRWBNPNUBDD-TYKVATLISA-N
一般說明
一种作为CaM激酶II和蛋白激酶C底物的磷酸受体肽。
磷酸受体肽,作为CaM激酶II(Km = 12 µM)和蛋白激酶C(Km = 11 µM)的底物。
生化/生理作用
主要靶
CaM激酶II和蛋白激酶C的底物
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
包裝
警告
毒性:标准处理(A)
序列
H-Pro-Leu-Ala-Arg-Thr-Leu-Ser-Val-Ala-Gly-Leu-Pro-Gly-Lys-Lys-OH
重構
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Inoue, S., et al. 1995.Biochem.Biophys.Res. Commun.215, 861.
Hashimoto, Y., et al. 1987.Arch.Biochem.Biophys.252, 418.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3