主要文件
03-0145-00
Millipore
SMC®淀粉样蛋白1-40高灵敏度免疫分析试剂盒
别名:
Abeta 1-40 immunoassay kit, Abeta 40 Single Molecule Counting kit, Abeta 40 immunoassay kit, Abeta 40 ultra-sensitive immunoassay
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
制造商/商品名称
SMC®
质量水平
assay range
sensitivity: 5.86 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <10%
(Intra-assay CV n=20; Inter-assay n=5)
技术
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
一般描述
SMC® 淀粉样蛋白 β 1-40 高灵敏度免疫检测试剂盒包含进行测定所需的所有试剂。该测定采用标准免疫测定工作流程,配置标准板形式。测定方案与现有的夹心 ELISA 方法相似,但有两个主要区别:1)洗脱缓冲液破坏三明治,分离标记的检测抗体用于进行定量。2)Erenna 和 SMCxPRO 免疫测定系统使用单分子计数(SMC)技术检测分析物。
单分子计数(SMC®)技术的灵敏度使得 SMC 淀粉样蛋白 1-40(Aβ40)高灵敏度免疫分析试剂盒在定量检测人、小鼠和大鼠脑脊髓液(CSF)和血浆中 Aβ40 具有极佳的性能。
淀粉样蛋白 β 是指跨膜蛋白淀粉样前体蛋白(APP)蛋白水解后释放到循环中的短肽,其功能尚不清楚,但被认为与神经元发育和功能有关。由 APP 切割产生的最常见的肽是 Aβ1-40 和 Aβ1-42,后者同种型与患病的大脑中毒性低聚物、原纤维和噬斑的形成有关。脑脊液(CSF)中可溶性 Aβ1-42 水平降低与阿尔茨海默’氏病(AD)有关,导致该肽被用作 AD 生物标志物。患者 CSF 和血浆中 AB40、AB42 的存在随着个体年龄的变化而变化,并且 AB42 水平的升高,更重要的是,AB42/AB40 的比率与痴呆症和阿尔茨海默’氏症的发病有关。
应用
单分子计数(SMC®)技术的灵敏度使得 SMC 淀粉样蛋白 1-40(Aβ40)高灵敏度免疫分析试剂盒在定量检测人、小鼠和大鼠脑脊髓液(CSF)和血浆中 Aβ40 具有极佳的性能。
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
新陈代谢
肥胖症
研究类别
神经科学
代谢
组分
检测缓冲液
SMC 淀粉样蛋白 β 1-40 包被珠
SMC 淀粉样蛋白 β 标准稀释液
SMC 淀粉样蛋白 β 检测抗体
SMC 淀粉样蛋白 β 1-40 标准品
10X 洗涤缓冲液
缓冲液 D
洗脱缓冲液 B
产品规格
最少 5 个加标 CSF 样品,平均回收率为 102%,范围为 95-106%;5 个加标的血浆样品,平均回收率为 97%,范围为 92-100%。
法律信息
SMC is a registered trademark of Singulex
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
访问文档库
Chia-Liang Tsai et al.
Journal of clinical medicine, 8(10) (2019-10-09)
Nondemented people with a family history of Alzheimer's disease (ADFH) and the ApoE-4 allele have been demonstrated to show a trend for a higher probability of cognitive decline and aberrant levels of cognitive-related biomarkers. However, the potential interactive effects on
实验方案
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
相关内容
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
了解如何结合MILLIPLEX®多重和单分子计数(SMC®)高灵敏度蛋白免疫测定技术,检测人脑脊液、血浆和血清样本中的阿尔茨海默病(AD)生物标志物,开展神经科学深度研究。
蛋白定量方法、试剂和免疫测定技术可准确测定各类样品中的蛋白浓度。
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
查看所有结果