Merck
MAT424017006
Matrix Scientific
3-Methoxy-2'-methylbenzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
226.27
MDL號碼:
Iupac Name
(3-methoxyphenyl)(2-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H14O2/c1-11-6-3-4-9-14(11)15(16)12-7-5-8-13(10-12)17-2/h3-10H,1-2H3
InChI 密鑰
GPCRPXYMNLWATE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103330.html
象形圖
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103330.html