Merck
ENAH315516C1
Enamine
1-bromo-2-(chloromethyl)cyclopropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
169.45
MDL號碼:
Iupac Name
1-bromo-2-(chloromethyl)cyclopropane
Inchi Code
1S/C4H6BrCl/c5-4-1-3(4)2-6/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
ZWVGHLJSROOWQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343290
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343290