Merck
ENAH304F5E42
Enamine
4-bromoquinazolin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
224.06
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(10)12-7/h1-4H,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
DJHAQYDHLGQCNE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664161