Merck
ENAH304DD999
Enamine
1-[cyano(methyl)amino]propan-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
114.15
MDL號碼:
Iupac Name
N-(2-hydroxypropyl)-N-methylcyanamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O/c1-5(8)3-7(2)4-6/h5,8H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
KVLPBOHMPXKWMP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268746