Merck
ENA321763288
Enamine
N1-ethyl-N1-methylbenzene-1,2-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
150.22
MDL號碼:
Iupac Name
N~1~-ethyl-N~1~-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-3-11(2)9-7-5-4-6-8(9)10/h4-7H,3,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
KWMGUQRDALNQKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74406
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74406