Merck
ENA308584028
Enamine
3-[(2-nitrophenyl)amino]propanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
209.2
MDL號碼:
Iupac Name
3-(2-nitroanilino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11N3O3/c10-9(13)5-6-11-7-3-1-2-4-8(7)12(14)15/h1-4,11H,5-6H2,(H2,10,13)
InChI 密鑰
WZTVOPGVBBHZGN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68880
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68880