Merck
COMH042333C8
Combi-Blocks, Inc.
2,4-Dibromophenoxyacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
309.94
MDL號碼:
Iupac Name
(2,4-dibromophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6Br2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
LIIAWXHMVYLFGT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-1343
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-1343