Merck
T-016
Supelco
Theobromine solution
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (50:50) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N4O2
CAS号:
分子量:
180.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (Acetonitrile:Water (50:50) (v/v))
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[n]1(c2nc[n](c2[c]([nH][c]1=O)=O)C)C
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
InChI 密鑰
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
42.8 °F
閃點(°C)
6 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)