Merck
S-111
Supelco
MMB-FUBINACA 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H22FN3O3
分子量:
383.42
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in acetonitrile
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
一般描述
MMB-FUBINACA,也称为AMB-FUBINACA和FUB-AMB,是一种强效的基于吲唑的合成大麻素受体激动剂,作为设计药物出售。该经认证的 Snap-N-Spike®溶液适用作为校准品或对照品的起始物料,在合成大麻素GC/MS或LC/MS方法中用于尿液药物测试、法医分析或临床毒理学应用。
对于那些目前在联邦一级控制的合成大麻素,我们对这些物质的认证溶液标准品是DEA豁免的,允许实验室下单而无需额外的监管文书工作。对于美国客户,可能适用州特定的法规要求。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)