特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(CCCC(O)=O)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C23H19NO3/c25-22(26)13-6-14-24-15-20(18-10-3-4-12-21(18)24)23(27)19-11-5-8-16-7-1-2-9-17(16)19/h1-5,7-12,15H,6,13-14H2,(H,25,26)
InChI key
YQRYKVLRMJAKGU-UHFFFAOYSA-N
一般描述
JWH-073的一种次级尿代谢产物,一种人工合成的大麻素,存在于多种版本的草药混合物中。我们认证的香料大麻素溶液标准品是 DEA 豁免的,允许实验室订购这些标准品而无需 DEA 文书。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
应用
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持