Merck
P-103
Supelco
泊沙康唑标准液 溶液
2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H42F2N8O4
分子量:
700.78
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
2.0 mg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
room temp
SMILES字符串
Fc1c(ccc(c1)F)[C@@]3(OC[C@H](C3)COc4ccc(cc4)N5CCN(CC5)c6ccc(cc6)N7C=NN(C7=O)[C@H]([C@@H](O)C)CC)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1
InChI key
RAGOYPUPXAKGKH-XAKZXMRKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
经认证的Snap-N-Spike®溶液,适用于通过LC-MS/MS或HPLC在患者血液、血清或血浆样品的泊沙康唑治疗药物监测或临床和诊断测试应用中作为校准品、对照品或线性标准品的起始材料。泊沙康唑以商品名Noxafil®和Posanol出售,是一种三唑类抗真菌药,用于治疗严重免疫功能低下患者的侵袭性真菌感染。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Noxafil is a registered trademark of MSD
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)