主要文件
NMIQNMR007
Dimethyl terephthalate
NMI Australia
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O4
CAS号:
分子量:
194.18
UNSPSC代码:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
制造商/商品名称
NMI Australia
包装形式
neat
储存温度
−20°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)