主要文件
NMID646
Stanozolol
NMI Australia
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H32N2O
CAS号:
分子量:
328.49
UNSPSC代码:
41116107
制造商/商品名称
NMI Australia
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
LKAJKIOFIWVMDJ-IYRCEVNGSA-N
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)