Merck
NMID642
4α-羟基甾烷醇
NMI Australia
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H32N2O2
分子量:
344.49
分類程式碼代碼:
41116107
製造商/商標名
NMI Australia
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18+,19-,20+,21+/m1/s1
InChI 密鑰
OCUSYXNRARMJHS-JEZHLNCLSA-N
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3