Merck
NMID1038
Supelco
Oxymorphone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19NO4
CAS号:
分子量:
301.34
UNSPSC代码:
41116107
等级
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
表单
solid
制造商/商品名称
NMI Australia
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C17H19NO4/c1-18-7-6-16-13-9-2-3-10(19)14(13)22-15(16)11(20)4-5-17(16,21)12(18)8-9/h2-3,12,15,19,21H,4-8H2,1H3/t12-,15+,16+,17-/m1/s1
InChI key
UQCNKQCJZOAFTQ-ISWURRPUSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)