主要文件
M-182
Supelco
帽柱木碱-D3标准液 CRM 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H27D3N2O4
分子量:
401.51
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
−70°C
一般描述
适用于采用基于质谱法定量测定生物样品中帽柱木碱的内标物。帽柱木碱,俗称 Kratom,是植物帽柱木碱中含量最丰富的生物碱。Kratom 在互联网上以草本植物提取物的形式出售,因其精神活性、兴奋和镇静作用而闻名,其效果取决于剂量级别。根据 DEA 的药物和化学品关注页面,使用帽柱木碱可导致成瘾,不良反应包括厌食和体重减轻以及幻觉和妄想。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)