特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@@]23CCCCC2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14?,16-,17-/m0/s1/i1D3
InChI key
JAQUASYNZVUNQP-XZSBYTENSA-N
一般描述
通过 GC/MS 或 LC/MS 进行右美沙芬或右啡烷检测的内标物,用于临床毒理学、法医检测、P450 试验或药物研究。右啡烷是右美沙芬在血液中的主要代谢产物。右美沙芬是许多非处方感冒药和咳嗽药中的活性成分,可作为迷幻药,作用与氯胺酮和苯环利定 (PCP) 相似。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup