特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=C(O3)C([C@]([C@@H]3[C@](CC4)(OC)C(C(O)(C)C(C)(C)C)C5)(CCN6C([2H])([2H])C7C([2H])([2H])C7)[C@@]54[C@H]6C8)=C8C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C35H49NO10/c1-31(2,3)32(4,42)20-15-33-10-11-35(20,43-5)30-34(33)12-13-36(16-17-6-7-17)21(33)14-18-8-9-19(26(46-30)22(18)34)44-29-25(39)23(37)24(38)27(45-29)28(40)41/h8-9,17,20-21,23-25,27,29-30,37-39,42H,6-7,10-16H2,1-5H3,(H,40,41)/t20?,21-,23+,24+,25-,27+,29-,30-,32?,33-,34+,35-/m1/s1/i6D2,16D2/t17?,20?,21-,23+,24+,25-,27+,29-,30-,32?,33-,34+,35-
InChI key
CZULHKGIAJASAA-QTQVLIFGSA-N
一般描述
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup