Merck
900120P
Avanti
PGB1
new
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Prostaglandin B1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H32O4
CAS号:
分子量:
336.47
分類程式碼代碼:
41116107
生物源
synthetic
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (900120P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC[C@H](O)\C=C\C1=C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)CC1
應用
  • Lipids research
  • cell signaling
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900120P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3