Merck
900111P
Avanti
15β-PGF1α
powder
别名:
Prostaglandin F1α(15 beta epimer)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H36O5
CAS号:
分子量:
356.50
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
neutral glycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](O)CCCCC)[C@H](O)C1
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900111P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC