Merck
880121P
Avanti
DSPE-PEG (2000)琥珀酰
Avanti Research - A Croda Brand 880121P, powder
别名:
1,2-二硬脂酰-sn-甘油基-3-磷酸乙醇胺-N-琥珀酰(聚乙二醇)-2000](铵盐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 10 mg (880121P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880121P-100mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 880121P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N([H])C(CCC(O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
一般說明
琥珀酰DSPE-PEG(2000)是一种功能化的聚乙二醇(PEG)脂质偶联物。
應用
琥珀酰DSPE-PEG(2000) 已用于构建脂质单层,用于合成包被姜黄素的纳米颗粒。
包裝
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(880121P-100mg)
5 mL棕色玻璃螺旋盖小瓶(880121P-10mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lipid-polymer nanoparticles encapsulating curcumin for modulating the vascular deposition of breast cancer cells
Palange AL, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 10(5), e991-e1002 (2014)