包裝
pkg of 1 × 1 mL (870520C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (870520C-25mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870520C
濃度
10 mg/mL (870520C-25mg)
5 mg/mL (870520C-5mg)
脂質類型
phosphoglycerides
bioactive lipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C48H85N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-43(52)61-37-40(64-44(53)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-67(57,58)66-68(59,60)63-39-41-45(54)46(55)47(65-41)51-36-35-42(49)50-48(51)56;;/h17-20,35-36,40-41,45-47,54-55H,3-16,21-34,37-39H2,1-2H3,(H,57,58)(H,59,60)(H2,49,50,56);2*1H3/b19-17-,20-18-;;/t40-,41-,45+,46?,47-;;/m1../s1
InChI 密鑰
NECNTGAHQCHVGS-BQGZBBTBSA-N
應用
生化/生理作用
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash