化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1x1 mg (870323P-1MG)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI 密鑰
XOMRRQXKHMYMOC-UBNSAEOJSA-N
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870323P-1MG)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3