Merck
870296P
Avanti
DOPE-RGD Lipid
Avanti Research - A Croda Brand, powder
别名:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-(cysarginylglycylaspartate-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C68H116N9Na2O18PS
分子量:
1456.72
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
應用
lipidomics
lipidomics
metabolomics
脂質類型
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5ml Amber Glass Screw Cap Vial
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3