Merck
860728P
Avanti
C26:0 Ceramide (d18:1/26:0)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-Hexacosanoyl-D-erythro-sphingosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H87NO3
分子量:
678.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.24
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1x5 mg (860728P-5MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
sphingolipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H87NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,39,42-43,46-47H,3-36,38,40-41H2,1-2H3,(H,45,48)/b39-37+/t42-,43+/m0/s1
InChI key
CJROVRTUSFQVMR-GVOPMEMSSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860728P-5MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)