Merck
860707P
Avanti
DPH Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N-[3-(4-((1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trien-1-yl)phenyl)propanoyl]-D-erythro-sphingosine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H55NO3
分子量:
585.86
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
package of 1 × 1 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
fluorescent lipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860707P-1mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)